Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
volume
20 L , 20000 mL
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate , rectangular , polypropylene screw closure | material high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular | material polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular | material high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure |
| volume 20 L , 20000 mL | volume 9 L , 9000 mL | volume 9 L , 9000 mL | volume - |
| manufacturer/tradename Nalgene 2322-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 2320-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2322-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2211-0020 |
| packaging case of 4 ea | packaging case of 6 ea | packaging case of 6 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?