Przejdź do
Z380342
Slant rack for culture tubes
for 15-16 mm tubes
Synonim(y):
rack test tube, racks tube, test tube racks, Nalgene 5935-0016, benchtop tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
404,60 zł
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1207,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5935-0016
Feature:
Holds 40 x 15-16 mm tubes
Packaging:
pack of 1 ea, case of 4 ea
404,60 zł
Cena katalogowa476,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 40 x 15-16 mm tubes
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0016
General description
Unique end plate design allows 5° or 20° slant when rack is set down on side. Autoclave media upright, then allow to cool on a side. Media will harden with perfect, consistent slant. Also useful for incubating liquids on a slant for better aeration.
Rack holds 40 tubes (4 × 10 array); keyed with numbers and letters. Stackable; will not float in water bath. Autoclaving will reduce strength over time.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z380350Z756431
description
for 15-16 mm tubes
description
Holds 40 x culture tubes
description
with vortex attachment, turquoise
feature
Holds 40 x 15-16 mm tubes
feature
Holds 40 x culture tubes
feature
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0125
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slant rack for culture tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)