Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech AB-110762
Packaging:
pk of 50 sheets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pk of 50 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110762
size
14 cm × 14 cm
General description
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Extra cellophane sheets
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Extra cellophane sheets, size 14 cm × 14 cm | description size 14 cm × 14 cm | description Extra cellophane sheets, size 24 cm × 24 cm | description size 24 cm × 24 cm |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech AB-110762 | manufacturer/tradename Diversified Biotech | manufacturer/tradename Diversified Biotech AB-110763 | manufacturer/tradename Diversified Biotech AB-110761 |
| packaging pk of 50 sheets | packaging pk of 50 sheets | packaging pk of 50 sheets | packaging pk of 50 sheets |
| size 14 cm × 14 cm | size 14 cm × 14 cm | size 24 cm × 24 cm | size 24 cm × 24 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel drying frames
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?