Przejdź do
Z377589
Gel drying frames
size 24 cm × 24 cm
Synonim(y):
crack prevention gel drying rack, gel drying frame, Diversified Biotech AB-110761, gel drying rack, gel drying support frame
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech AB-110761
Packaging:
pk of 50 sheets
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pk of 50 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110761
size
24 cm × 24 cm
General description
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Includes 2 open frames, 2 solid back plates, 12 side clips and 50 sheets of pre-cut cellophane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z377570Z377600CPS1
description
size 24 cm × 24 cm
description
size 14 cm × 14 cm
description
Extra cellophane sheets, size 24 cm × 24 cm
description
for use with mPAGE® Mini Spacer Plates and Mini Short Plates
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110761
manufacturer/tradename
Diversified Biotech
manufacturer/tradename
Diversified Biotech AB-110763
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pk of 50 sheets
packaging
pkg of 1 pack
size
24 cm × 24 cm
size
14 cm × 14 cm
size
24 cm × 24 cm
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel drying frames
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)