Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123102
Material:
white
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white
size
110 mm
General description
Clamping closures gently lock over dialysis tubing, providing a leakproof seal without knots. Can be used with cellulose ester, regenerated cellulose, and PVDF dialysis membranes. Made entirely of Nylon 66, closures have an operating temperature range of 0-90°C, and can be sterilized with ethylene oxide, γ-irradiation, ethanol, or formalin.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, size 110 mm | description white, size 70 mm | description blue, size 50 mm | description blue, size 70 mm |
| material white | material white | material blue | material blue |
| size 110 mm | size 70 mm | size 50 mm | size 70 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing closures
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?