Przejdź do
Z358312
Nalgene® splash shield
W × H × thickness 8 1/2 in. × 12 in. × 1/8 in.
Synonim(y):
contamination shield, safety screen, Nalgene 6356-0001, protective barrier, protective shield
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
HA.05
UNSPSC Code:
46181802
980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Nalgene®
availability
not available in EU
W × H × thickness
8 1/2 in. × 12 in. × 1/8 in.
General description
Constructed from polycarbonate with a magnetic base and 14 in. acetal flexible arm and magnetic base.
Provides protection from splashes and aerosols from potentially infectious samples. Complies with OSHA bloodborne pathogen regulations. Also provides UV protection (200-360 nm).
Use with clamp when a magnetic surface is not available. Not autoclavable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Disclaimer
Warning: Does not provide radiation protection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742262XX6504700
description
W × H × thickness 8 1/2 in. × 12 in. × 1/8 in.
description
white silicone, includes GL 56 bottle tags
description
-
W × H × thickness
8 1/2 in. × 12 in. × 1/8 in.
W × H × thickness
-
W × H × thickness
-
availability
not available in EU
availability
-
availability
-
manufacturer/tradename
Nalgene®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 292435601
manufacturer/tradename
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)