Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 809,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsize
20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm)
General description
Extra absorbent for heavy spills, up to 800 mL/m2. PE underside prevents leakthrough. Convenient pre-cut benchtop-size sheets, 20 × 24 in. (49 × 60 cm).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm) | description Labmat™ roll, orange, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m) | description Labmat™ sheet, white, L × W 20 in. × 24 in. , 50.38 cm x 61 cm | description thickness 0.48 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in. |
| size 20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm) | size - | size - | size 7.25 in. × 10 in. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?