Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
material
polypropylene , white
feature
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes
manufacturer/tradename
BRAND 4341050
parameter
−20-+90 °C temperature
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
tube diam.
11 mm
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white | description blue | description red | description Holds 21 x 30 mm tubes, blue |
| feature autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes | feature autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes | feature autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285, positions 8 × 16, Holds 128 x microtubes | feature Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258 |
| material polypropylene , white | material blue , polypropylene | material polypropylene , red | material polypropylene |
| parameter −20-+90 °C temperature | parameter −20-+90 °C temperature | parameter −20-+90 °C temperature | parameter - |
| tube diam. 11 mm | tube diam. 11 mm | tube diam. 11 mm | tube diam. - |
| L × W × H 265 mm × 126 mm × 38 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 38 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 38 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 88 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 4341050 | manufacturer/tradename BRAND 4341051 | manufacturer/tradename BRAND 4341052 | manufacturer/tradename BRAND 4340041 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?