Przejdź do
Z332445
BRAND® discharge tube for Dispensette®
with integrated valve, for 5 & 10 mL Dispensette III
Synonim(y):
accessories for seripettor and seripettor pro, discharge tube for seripettor and seripettor pro
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
L:
90 mm
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BRAND
L
90 mm
General description
The BRAND® Discharge Tube is designed for use with both the Dispensette® and Seripettor® systems, providing a reliable solution for precise liquid dispensing. This versatile discharge tube includes essential components such as a closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring, ensuring optimal performance and convenience.
Other Notes
BR707916 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR704518BR708002BR708005
description
with integrated valve, for 5 & 10 mL Dispensette III
description
for 2 mL
description
1,2,5 and 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
description
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
L
90 mm
L
-
L
105 mm
L
105 mm
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 704518
manufacturer/tradename
BRAND 708002
manufacturer/tradename
BRAND 708005
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)