Przejdź do
Z324582
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 250 mL
Synonim(y):
250 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, low form cylinder, measuring cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 5 mL
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
195 mm
volume
250 mL
General description
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Other Notes
BR42048 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324590Z324566Z324612
description
volume 250 mL
description
volume 500 mL
description
volume 50 mL
description
volume 2,000 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 50 mL
H
195 mm
H
250 mm
H
145 mm
H
340 mm
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
volume
250 mL
volume
500 mL
volume
50 mL
volume
2,000 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)