Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 78,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
100 mL, accuracy: 2 mL
Feature:
subdivision 2 mL
78,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL, accuracy: 2 mL
H
165 mm
General description
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Other Notes
BR42038 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 100 mL, accuracy: 2 mL | description volume 500 mL | description volume 1000 mL | description volume 250 mL |
| volume measuring range 100 mL, accuracy: 2 mL | volume measuring range - | volume measuring range 1000 mL | volume measuring range - |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| feature subdivision 2 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 2 mL |
| H 165 mm | H 250 mm | H 465 mm | H 350 mm |
| agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?