Przejdź do
Z2902
Zinc Formalin Fixative
fixative, pH 6.2-6.3
Synonim(y):
ZFF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3.75 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
6.2-6.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Zinc Formalin Fixative is a non-precipitating fixative. This fixative is compatible with histochemical, immunochemical and special stains. It may be used with automated tissue processors and also in manual methods. The zinc chloride component of the formulation increases the rigidity of cellular components to withstand subsequent processing, sectioning and staining procedures. Tissue specimens initially fixed using 10% neutral buffered formalin solution may be post-fixed using the Zinc Formalin Fixative.
Application
Zinc Formalin Fixative is an excellent morphological preservation of nuclear and cytoplasmic components. Can replace neutral buffered formalin for routine tissue and immunohistochemical procedures. It is a non-precipitating fixative which can be used with automated and manual methods.
Preparation Note
Store the product at room temperature. Do not freeze.
The Zinc Formalin Fixative is supplied ready-to-use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT5011HT5012HT501128
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.2-6.3
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Enthält das Zinkformalin Methanol als Stabilisator?
    1 answer
    1. Yes, Z2902 - Zinc Formalin Fixative contains methanol for stabilization purposes.