Przejdź do
Y1876
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without tryptophan
Synonim(y):
Yeast Growth Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
application(s)
food and beverages
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.92 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L except for leucine, which is present at a concentration of 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y1501Y2146Y1771
description
without tryptophan
description
without uracil
description
without histidine, leucine, and tryptophan
description
without uracil, leucine, and tryptophan
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)