WH0023479M1
Monoclonal Anti-NIFUN antibody produced in mouse
clone 3B8-1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-2310020H20Rik, Anti-ISCU, Anti-ISU2, Anti-MGC74517, Anti-NIFU, Anti-NifU-like N-terminal domain containing
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B8-1C4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISCU(23479)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
RELSAPARLYHKKVVDHYENPRNVGSLDKTSKNVGTGLVGAPACGDVMKLQIQVDEKGKIVDARFKTFGCGSAIASSSLATEWVKGKTVEEALTIKNTDIAKELCLPPVKLHCSMLAEDAIKAALADYKLKQEPKKGEAEKK