Przejdź do
W0263
Wash Solution 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3.7 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
1827,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
1827,50 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W4639C2112L1912
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)