Przejdź do
M9440
Methyl-3,4-dephostatin
>98% (HPLC), powder
Synonim(y):
3,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
red-brown
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-9(8-12)5-2-3-6(10)7(11)4-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
XAKAQCMEMMZUEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
Application
Methyl-3,4-dephostatin has been used as:
  • an inhibitor for methyltransferases
  • a kinase-related inhibitor for human transglutaminase[1]
  • a cysteine binding compound for screening its effect on C-terminal domain (CTD) of human immunodeficiency virus (HIV-1) capsid protein
Biochem/physiol Actions
Methyl-3,4-dephostatin is a tyrphostin-related compound isolated from Streptomyces MJ742-NF5 strain.[2] It favors nerve growth factor-based neurite formation in pheochromocytoma PC12 cells.[3] Being a stable analog of the nitrosoaniline dephostatin, it can mimic phosphotyrosine substrate for Tyrosyl-DNA phosphodiesterase I (TdpI).[4]
Stable analog of dephostatin; selective protein tyrosine phosphatase 1B and SHPTP-1 inhibitor; does not inhibit CD45-associated phosphatases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1904SML1887SML2883
assay
>98% (HPLC)
assay
>99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
red-brown
color
brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)