Przejdź do
V4640
VU0357017 monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[2-[(2-Methylbenzoyl)amino]ethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester monohydrochloride, CID 25010775, ML071 hydrochloride, SID 56353039
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)N1CCC(CC1)NCCNC(=O)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H27N3O3.ClH/c1-3-24-18(23)21-12-8-15(9-13-21)19-10-11-20-17(22)16-7-5-4-6-14(16)2;/h4-7,15,19H,3,8-13H2,1-2H3,(H,20,22);1H
InChI key
XKJQVUIXSBOCPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0357017 is a subtype-selective M1 muscarinic acetylcholine allosteric agonist.
VU0357017 is a subtype-selective M1 muscarinic acetylcholine allosteric agonist. VU0357017 has a potency of 200 nM and Achmax of 81% and had no activity at M2-M5 up to the highest concentrations tested and also had little or no detectable antagonist activity at any other mAChR subtype at concentrations over 2 orders of magnitude higher than those required to activate M1 or activity at a large panel of GPCRs, ion channels, and transporters. In contrast, TBPB inhibited responses to ACh at each of the other mAChR subtypes. VU0357017 was active in reversing cognitive deficits induced by scopolamine in a preclinical rodent model.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V3890SML1280SML0924
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
color
off-white to gray-brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)