Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
description
certified RNase, DNase, DNA and Pyrogen free
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
manufacturer/tradename
Simport T334-2S
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
500 μL
color
natural Cap
General description
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Simport T334-2S | manufacturer/tradename Simport T334-2 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| capacity 500 μL | capacity 0.5 mL , 500 μL | capacity 2 mL | capacity 1.5 mL |
| packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?