Przejdź do
U3635
Universal Antibody Dilution Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
7.3-7.5
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Ready to use buffer for dilution of antibodies in all immunoassays. This buffer does not contain any mammalian proteins, phosphate, sodium azide or mercury preservatives and can be used for dilution of all antibodies, including peroxidase conjugates and antibodies to phosphoproteins. Not suitable for dilution of antibodies to S100 proteins.
Application
Universal Antibody Dilution Buffer has been used in immunoblotting.
For dilution of primary or secondary antibodies. The diluted antibodies can be stored at 2-8 °C for several weeks in this buffer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U3510EF501368268
description
-
description
-
description
EF5 antibody dilution buffer specifically formulated for use with the EF5 Hypoxia Detection Kits and anti-EF5 monoclonal antibodies.
description
BioUltra, 1 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
7.3-7.5
pH
7.3-7.7
pH
-
pH
9.5±0.5
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How are the Universal Antibody Dilution Buffers, Products U3635 and U3510, to be used?
    1 answer
    1. The dilution buffer can be used with either primary or secondary antibodies. It is "ready-to-use"; that is, the dilution buffer itself does not need to be further diluted before use.Dilute the antibody as recommended in the antibody manufacturer's protocol. Generally, antibodies that have been diluted with Product U3635/U3510 can be stored refrigerated at 2-8°C for several weeks.