Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
75 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41161502
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Nunc 150787
Packaging:
case of 75 ea
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
packaging
case of 75 ea
manufacturer/tradename
Nunc 150787
L × W
128 mm × 86 mm
wells
48
General description
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Application
- Suspension cell cultures.
Features and Benefits
- Flat-bottom round wells.
- Excellent optical properties.
- Raised well rims to lower the risk of cross-contamination.
- Lid with notched corners for good fit and easy orientation.
- Sterile and non-pyrogenic.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nunc 150787 | manufacturer/tradename Nunc 150239 | manufacturer/tradename Nunc 144530 | manufacturer/tradename Nunc 150200 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm |
| packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea |
| wells 48 | wells 6 | wells 24 | wells 12 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Non-Treated Multidish
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?