Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł 2082,50 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
mp
187 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 at 20%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Suitable as a Buffer component, for Electrophoresis and Protein separation
- Effective Buffering from pH 7.4-8.8 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration) | description ≥99% (titration) | description EMPROVE® EVOLVE | description BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration) |
| grade BioPerformance Certified | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?