Przejdź do
T9576
Picropodophyllotoxin
≥96% (HPLC), powder
Synonim(y):
(5R,5aS,8aR,9R)-9-Hydroxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, NSC 36407, PPP, Picropodophyllin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Biochem/physiol Actions
Picropodophyllotoxin is an insulin-like growth factor-I (IGF-I) receptor kinase inhibitor.
Picropodophyllotoxin (PPP), an epimer of podophyllotoxin (PPT), has been reported to target insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) and mediate anticancer functions. However, a study in 2007, has reported that PPP can induce G2-M cell cycle arrest even in IGF-IR deficient cells. Hence, the role of PPP in IGF-IR-mediated anticancer functions is debatable.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the InsR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
May contain 2-3% ethanol (w/w)
Picropodophyllotoxin is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407247SML1766SML0688
description
≥96% (HPLC), powder
description
The IGF-1R Inhibitor, PPP, also referenced under CAS 477-47-4, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
off-white
color
white to light brown
color
faintly pink to red
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)