Przejdź do
T7165
Tyrphostin 23
≥98%
Synonim(y):
(3,4-Dihydroxybenzylidene)malononitrile, RG-50810
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
potency
35 μM IC50
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
InChI key
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Application
Tyrphostin 23 can be used as a tyrosine kinase inhibitor for studying rat ghrelin-induced MAPK stimulation in GH3 cells[1]. Tyrphostin 23 has also been used to analyze its effects on secretoneurin (SN)-induced chemotaxis of neutrophils[2].
Biochem/physiol Actions
Tyrphostin 23 is a small molecule inhibitor of epidermal growth factor (EGF) receptor kinase function. This molecule associates with the substrate subsite of the protein tyrosine kinase (PTK) domain[3],[4].
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7040T3434M9440
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble 10 mg/ml, clear, yellow, ethanol: 5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064), IL2(3558), JAK2(3717)
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)