Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
344,00 zł
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue (900°C)
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110°C
color
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, colorless, water: 678 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Suitable for Cell Membrane permeability studies and for buffer preparation in Biochemical and Molecular Biology Research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.8% (T) | assay ≥99.9% |
| product line BioXtra | product line - | product line BioUltra | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical research | application(s) - | application(s) - |
| form crystalline | form crystalline powder | form crystalline | form powder |
| pH 10.5-12.0 (1 M in H2O) | pH 10.0-11.5 | pH 10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O) | pH 10.5-12, 7-9 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?