Przejdź do
T5134
(±)-α-Tocopherol nicotinate
Synonim(y):
Vitamin E nicotinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H53NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.80
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
257-501-4
MDL number:
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
Quality Segment
form
solid or liquid
color
white to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)c3cccnc3)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C35H53NO3/c1-24(2)13-9-14-25(3)15-10-16-26(4)17-11-20-35(8)21-19-31-29(7)32(27(5)28(6)33(31)39-35)38-34(37)30-18-12-22-36-23-30/h12,18,22-26H,9-11,13-17,19-21H2,1-8H3/t25-,26-,35-/m1/s1
InChI key
MSCCTZZBYHQMQJ-AZAGJHQNSA-N
General description
α-Tocopherol nicotinate is a fat soluble vitamin. It is an ester of tocopherol and niacin. Niacin is linked to the hydroxyl group of active vitamin E in this ester. α-Tocopherol is a form of vitamin E, which is available through dietary sources. RRR-α-tocopherol is a natural form of α-Tocopherol.
Application
(±)-α-Tocopherol nicotinate has been used in metabolic studies to assess its biological functions in rats.
Biochem/physiol Actions
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens. α-Tocopherol nicotinate is used along the α-Tocopherol acetate, α-Tocopherol succinate and other esterified forms as a vitamin E supplement with similar but differential activities.
α-Tocopherol is a radical-chain breaker owing to its anti-oxidant property.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9525529992T3126
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
96.5-102.0%
assay
-
form
solid or liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to yellow
color
white to faint yellow
color
-
color
white to yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)