Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1232,50 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1232,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cn1nc(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
InChI
1S/C13H16N6O4.H2O/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13;/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17);1H2/t6-,8-,9-,13-;/m1./s1
InChI key
SPGRLWCWHWRPHX-DOKXERMVSA-N
Gene Information
human ... AKT1(207)
mouse ... AKT1(11651)
rat ... AKT1(24185)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description InSolution | description The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form liquid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility water: 10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| color tan | color - | color red-brown | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?