Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5310,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless, water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc6ccc(O)cc6)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@@H]7CSSC[C@H](N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N7)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N8CCC[C@H]8C(N)=O
InChI
1S/C151H226N40O45S3/c1-17-75(8)118(144(229)163-67-114(205)183-117(74(6)7)143(228)162-64-112(203)165-77(10)150(235)190-50-29-38-106(190)124(158)209)185-125(210)76(9)166-145(230)120(79(12)194)186-131(216)92(45-47-109(155)200)170-142(227)107-39-30-51-191(107)151(236)103(58-85-35-25-20-26-36-85)180-148(233)122(81(14)196)188-139(224)99(59-87-63-159-71-164-87)176-133(218)96(55-83-31-21-18-22-32-83)174-128(213)90(37-27-28-49-152)168-136(221)101(61-111(157)202)177-134(219)97(56-84-33-23-19-24-34-84)175-137(222)102(62-116(207)208)178-129(214)91(44-46-108(154)199)171-147(232)121(80(13)195)187-138(223)98(57-86-40-42-88(198)43-41-86)179-146(231)119(78(11)193)184-115(206)66-161-127(212)94(53-72(2)3)172-130(215)93(48-52-237-16)169-141(226)105-70-239-238-69-89(153)126(211)160-65-113(204)167-100(60-110(156)201)135(220)173-95(54-73(4)5)132(217)181-104(68-192)140(225)189-123(82(15)197)149(234)182-105/h18-26,31-36,40-43,63,71-82,89-107,117-123,192-198H,17,27-30,37-39,44-62,64-70,152-153H2,1-16H3,(H2,154,199)(H2,155,200)(H2,156,201)(H2,157,202)(H2,158,209)(H,159,164)(H,160,211)(H,161,212)(H,162,228)(H,163,229)(H,165,203)(H,166,230)(H,167,204)(H,168,221)(H,169,226)(H,170,227)(H,171,232)(H,172,215)(H,173,220)(H,174,213)(H,175,222)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,214)(H,179,231)(H,180,233)(H,181,217)(H,182,234)(H,183,205)(H,184,206)(H,185,210)(H,186,216)(H,187,223)(H,188,224)(H,189,225)(H,207,208)/t75-,76-,77-,78+,79+,80+,81+,82+,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
InChI key
LDVRMNJZLWXJPL-JKQNMTHDSA-N
Gene Information
human ... CALCA(796)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source human | biological source human |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| Gene Information human ... CALCA(796) | Gene Information human ... CALCR(799) | Gene Information human ... N/A(796) | Gene Information human ... GJA4(2701) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?