Przejdź do
G1794
GAP-27
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Ser-Arg-Pro-Thr-Glu-Lys-Thr-Ile-Phe-Ile-Ile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H102N15O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1305.54
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Assay:
≥97% (HPLC)
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
packaging
pkg of 2 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: soluble 1.00-1.02 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)CCCNC(=N)N
InChI
1S/C60H101N15O17/c1-9-31(4)44(54(86)69-41(29-36-19-13-12-14-20-36)52(84)70-45(32(5)10-2)55(87)72-46(59(91)92)33(6)11-3)71-57(89)48(35(8)78)73-51(83)38(21-15-16-26-61)66-50(82)39(24-25-43(79)80)67-56(88)47(34(7)77)74-53(85)42-23-18-28-75(42)58(90)40(22-17-27-65-60(63)64)68-49(81)37(62)30-76/h12-14,19-20,31-35,37-42,44-48,76-78H,9-11,15-18,21-30,61-62H2,1-8H3,(H,66,82)(H,67,88)(H,68,81)(H,69,86)(H,70,84)(H,71,89)(H,72,87)(H,73,83)(H,74,85)(H,79,80)(H,91,92)(H4,63,64,65)/t31-,32-,33-,34+,35+,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
InChI key
SXRAPDIXXYFGJG-MDAHIHQXSA-N
Gene Information
human ... GJA4(2701)
Application
GAP-27 has been used as a blocking peptide for Cx43 (connexin 43) gap junctions in FDC (follicular dendritic cells)-B cell cultures.[1]
Biochem/physiol Actions
GAP-27 shares homology with a region of extracellular loops of connexins, and hence, is thought to inhibit junctions formed by the connexins Cx32, Cx40 and Cx43. It highly hinders co-operative cell-cell interactions including the synergized beating of embryonic cardiomyocytes. This peptide reduces osteoclastic activity and survival rates.[2] This peptide significantly reduces acetylcholine-mediated hyperpolarization of smooth muscle cells.[3]
Inhibitor of gap junction signaling in endothelial cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6660G2269T1567
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)