Przejdź do
T3160
TC-100 Insect Medium
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
BML-TC/10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
TC-100 Insect Medium has been developed to optimize the production of Autographica californica nuclear polyhedrosis virus (NPV) virions by cells from the fall armyworm, Spodoptera frugiperda. It has been found to support the growth of cells derived from a variety of lepidopteran species. The medium is mostly employed in the growth of baculoviruses in lepidopteran cell lines.
Application
TC-100 Insect Medium has been used:
  • in the transfection of insect cells in suspension for efficient baculovirus generation[1]
  • to harvest Varroa destructor saliva[1]
  • as a starter media to culture and maintain insect cells such as Spodoptera frugiperda
For baculovirus culturing in lepidoptera.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7760T328514380C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
components
NaHCO3: 0.25 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)