Przejdź do
T1019
(±)-Thiopental
Synonim(y):
5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid, Pentothal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-984-3
MDL number:
Produkt T1019 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
drug control
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Segment
solubility
ethanol: complete 50 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Thiopental was used to transiently anesthetize rats for in vivo NMR spectroscopy.[1]
Biochem/physiol Actions
Thiopental is an anesthetic that decreases cerebral metabolic rate without altering the blood flow or oxygen consumption.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)