Merck
SYNF264525
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonim(y):
Synthware F264525, burette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F264525
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
Zastosowanie
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.