Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3020,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
extracellular domain
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
19.6 kDa, predicted mol wt ~21 kDa
technique(s)
immunofluorescence: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >97% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source - |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized |
| mol wt 19.6 kDa, predicted mol wt ~21 kDa | mol wt 24 kDa by SDS-PAGE, predicted mol wt ~21 kDa | mol wt 19.6 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRAIL human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?