Przejdź do
SRP8023
PARG human
recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FNDC5 (cleaved), Poly(ADP-ribose) glycohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
~110 kDa by SDS-PAGE
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in Sf21 cells
tag
His tagged
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
~110 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 2 μg
concentration
≥0.2 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
color
clear
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PARG(8505)
General description
Research area: Cell signaling
Application
PARG human has been used in the digestion of sciatic nerve sections, in co-immunoprecipitation, in in vitro glycohydrolase activity assay
Biochem/physiol Actions
Poly(ADP-ribose) glycohydrolase(PARG) hydrolyzes poly(ADP-ribose) at glycosidic(1′′-2′′) linkage of ribose-ribose bond to produce free ADP-ribose. It is an endo- and exo-glycosidase. PARG plays arole in DNA repair and replication. Inhibited or depleted PARG in cells aremore prone to DNA-damaging agents. PARG also averts the accumulation of PAR inthe cytoplasm and parthanatos, a caspase-independent PAR-mediated type of celldeath.
Physical form
Solution in 50 mM TRIS-HCl, pH 7.5, containing 100 mM sodium chloride, 0.2% NP-40, 50 mM imidazole and 10% glycerol.
Other Notes
Human PARG is fused to a His-tag.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS61SRP0423SRP0192
description
recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
description
clone D8B10, from mouse
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
inhibition assay: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
concentration
≥0.2 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
>0.02 mg/mL
mol wt
~110 kDa by SDS-PAGE
mol wt
-
mol wt
80.5 kDa
mol wt
140 kDa
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
CAS No.
288-32-4 + 127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)