Przejdź do
SRP6445
TIMP1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CLGI, FLJ90373, HCI, TIMP, TIMP inhibitor metalopeptydazy 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 24 kDa, observed mol wt 28-32 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 24 kDa, observed mol wt 28-32 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
General description
TIMP1 (tkankowy inhibitor metaloproteinazy 1) jest glikoproteiną należącą do rodziny TIMP - endogennych inhibitorów MMP (metaloproteinazy macierzy). Ludzie posiadają cztery TIMP. Wszystkie TIMP zawierają domenę N-końcową o długości 125 reszt, domenę C-końcową o długości 65 reszt, a obie te domeny zawierają trzy wiązania dwusiarczkowe. Domena N-końcowa hamuje MMP poprzez składanie się w oddzielną jednostkę. TIMP1 jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xp11.23.
Biochem/physiol Actions
TIMP1 działa jako słaby inhibitor MT1 (membrana typu 1)-MMP, MT3-MMP, MT5-MMP i MMP-19. Hamuje białko ADAM10 (białko zawierające domenę dezintegryny i metaloproteinazy 10). W ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) obniżenie poziomu TIMP1 i podwyższenie poziomu MMP-3 powoduje nieprawidłowe rozszerzenie naczyń krwionośnych zależne od śródbłonka, śmierć EC (komórek śródbłonka) i przerwanie śródbłonka w sposób zależny od FOXO3 (forkhead box O3). U pacjentów z CAD (chorobą wieńcową) i ostrym zespołem wieńcowym (ACS) poziom tego białka w moczu jest podwyższony. Białko to oddziałuje z białkiem Bcl-2 (chłoniak z komórek B) i indukuje apoptozę w komórkach gruczolakoraka płuc. Poziom tego białka w osoczu jest podwyższony u pacjentów z otyłością i zaburzeniami związanymi z otyłością, takimi jak stłuszczenie wątroby, gdzie uczestniczy w patogenezie stłuszczenia wątroby wywołanego dietą i nietolerancji glukozy.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3173SRP3174SAB2109118
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
description
affinity isolated antibody
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
rabbit
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
P01033
UniProt accession no.
P01033
UniProt accession no.
P16035
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TIMP1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)