Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
0.5 μg/mL
mol wt
21.8 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TIMP2(7077)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description - | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source rabbit | biological source - | biological source human |
| assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form buffered aqueous solution | form - | form lyophilized |
| Gene Information human ... TIMP2(7077) | Gene Information human ... TIMP2(7077) | Gene Information human ... TIMP2(7077) | Gene Information human ... FGF23(8074) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?