Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
52.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL34(146433)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities ≤1 EU/mg | impurities <0.01 EU/μg endotoxin, tested |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?