Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤0.05 ng/mL ED50
mol wt
25.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TGFB3(7043)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description TGF-β-III is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily.Recombinant animal free human TGF-β-III is manufactured using all non-animal reagents. | description TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture | description TGF-β-III (transforming growth factor beta III) is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily. |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| form lyophilized | form - | form lyophilized powder | form - |
| impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities ≤1 EU/μg | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?