Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
20.0 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFRSF11B(4982)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source mouse |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| form lyophilized | form - | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... TNFRSF11B(4982) | Gene Information human ... TNFRSF11B(4982) | Gene Information human ... TNFSF11(8600) | Gene Information mouse ... Tnfrsf11b(18383) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?