Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~34.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
concentration
450 μg/mL
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells | description - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant - |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| concentration 450 μg/mL | concentration 850 μg/mL | concentration - | concentration 1.31 mg/ml |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt ~34.5 kDa | mol wt ~41.8 kDa | mol wt - | mol wt 23-43 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?