Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~19.8 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
800 μg/mL
color
colorless to clear
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIF1A(3091)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE) | description - | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source mouse |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| concentration 800 μg/mL | concentration 700 μg/mL | concentration 4.04 mg/ml | concentration - |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt ~19.8 kDa | mol wt ~6.7 kDa | mol wt 82, 92, 95 | mol wt antigen ~72.5 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?