Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~64 kDa (Cyclin Y), ~88 kDa (PCTK2)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~64 kDa (Cyclin Y), ~88 kDa (PCTK2)
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_002595, NM_145012
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CCNY(219771), CDK17(5128)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane ludzkie PCTK2 (CDK17) o pełnej długości i cyklina Y (2-końcowa) były koeksprymowane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowych znaczników GST. PCTK2 (CDK17) lub kinaza zależna od cyklin 17 należy do podrodziny cdc2/cdkx rodziny kinaz białkowych ser/thr. PCTK2 wykazuje podobieństwo do białka szczura, które odgrywa rolę w terminalnie zróżnicowanych neuronach (1). Identyfikacja dużej rodziny kinaz związanych z cdc2 otwiera możliwość kombinatorycznej regulacji cyklu komórkowego wraz z powstającą dużą rodziną cyklin (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?