Merck
SRP0716
Sigma-Aldrich
MYLK4, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
aktywność właściwa
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
masa cząsteczkowa
~70 kDa
stężenie
0.1 μg/μL
nr dostępu
BC132833
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MYLK4(340156)
Zastosowanie
Useful for kinase assay and Western blot.
Działania biochem./fizjol.
Recombinant full-length human MYLK4 was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. MYLK4 or myosin light chain kinase family, member 4 is Serine/Threonine protein kinases in which MYLK4 is one of four myosin light chain kinases in a comprehensive analysis of protein kinases encoded by the human genome.
Rekonstytucja
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Przechowywanie i stabilność
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1