Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DYRKTIDE, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1791.15
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Przydatny jako substrat dla kinaz z rodziny DYRK.
Biochem/physiol Actions
Syntetyczny peptyd (RRRFRPASPLRGPPK) zawiera miejsce fosforylacji kinazy serynowo-treoninowej i jest rutynowo oceniany jako substrat dla kinaz z rodziny DYRK.
Preparation Note
Przechowywać rozcieńczony produkt w podwielokrotnościach w temperaturze -20 °C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania. Stabilność: > 1 rok w temperaturze -20 °C.
Rozpuścić w 20 mM roztworze Tris-HCl, pH 7,5 do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Other Notes
RRRFRPASPLRGPPK
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| mol wt 1791.15 | mol wt 1931.29 | mol wt - | mol wt 4771.36 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?