Merck
SRP0681
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Mol wt:
4771.36
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4771.36
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Sekwencja 39 aminokwasów peptydu PDKtide (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) pochodzi z dwóch ludzkich białek: reszty 1-14 są oparte na AKT1 (307-320), a reszty 16-39 są oparte na PKN2/PRK2 (961-984).
Preparation Note
Przechowywać rozcieńczony produkt w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Rozpuścić w 25 mM roztworze Tris-HCl, pH 7,5 do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Other Notes
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)