Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
48.7 kDa
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Ludzki CD44, znany również jako epikan, receptor macierzy zewnątrzkomórkowej III, receptor homogenności/adhezji limfocytów GP90, HUTCH-I lub fagocytarna glikoproteina I (PGP-1), nr dostępu GenBank NM_000610, n.a. 21-220, połączony z regionem Fc ludzkiej IgG, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 48,7 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone KM201, from rat | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| mol wt 48.7 kDa | mol wt - | mol wt 40 kDa | mol wt - |
| form frozen liquid | form - | form frozen liquid | form - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −70°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD47(961) | Gene Information human ... CD44(960) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?