Merck
SRP0570
5′-NUCLEOTIDASE/CD73, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
5′- nukleotydaza, Ekto-5′-nukleotydaza
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
58.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NT5E(4907)
General description
5′-Nukleotydaza/CD73 jest białkiem powierzchniowym zakotwiczonym w glikozylo-fosfatydyloinozytolu (GPI). Występuje w różnych tkankach i komórkach, w tym w komórkach śródbłonka, komórkach nabłonkowych i podgrupach limfocytów B i T.
Application
5′-Nukleotydaza/CD73 została użyta jako standard w teście rekombinowanego ludzkiego CD73.
Biochem/physiol Actions
5′-Nukleotydaza/CD73 działa jako enzym ograniczający szybkość produkcji adenozyny. Pomaga w utrzymaniu homeostazy tkanek poprzez przekształcanie aktywacji immunologicznej wywołanej adenozynotrifosforanem (ATP) w immunosupresję, w której pośredniczy adenozyna. CD73 jest nowym białkiem immunoinhibicyjnym, które uczestniczy we wzroście guza i przerzutach. CD73 w połączeniu z konwencjonalną terapią i/lub innymi inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego wykazuje działanie terapeutyczne przeciwko nowotworom.
Physical form
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)