Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2650,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
frozen liquid
mol wt
71 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... COX2(6775079)
General description
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 71 kDa | mol wt 70.5 kDa | mol wt 52 kDa | mol wt 20 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?