Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
72.5 kDa
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Ludzka glutaminaza (GLS), znana również jako wariant transkryptu glutaminazy 1 (GLS1), GAC, GAM i KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), z N-końcowym His-tagiem, MW 72,5 kDa, wyrażana w systemie ekspresji komórek E. coli.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 72.5 kDa | mol wt 66 kDa | mol wt 24.4 kDa | mol wt 19.7 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... GLS(2744) | Gene Information human ... GLS2(27165) | Gene Information human ... LAT(27040) | Gene Information human ... CD70(970) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?