Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2610,00 zł
biological source
mouse
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
124 kDa
packaging
pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.34 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... PDE5A(242202)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE) |
| Gene Information mouse ... PDE5A(242202) | Gene Information human ... PDE9A(5152) | Gene Information human ... PDE4A(5141) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥40% (SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| concentration 0.34 mg/mL | concentration >0.02 mg/mL | concentration - |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?