Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥65% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
37 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥65% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| mol wt 37 kDa | mol wt 20 kDa | mol wt 12.1 kDa | mol wt 32 kDa |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?